Learn More
Cobalt, solution étalon AAS, Specpure™, Co 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt, AAS standard solution |
Concentration | Co in 5% HNO3 |
Note relative au nom | Co 1000μg/mL |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt, AAS standard solution, Specpure, Co 1000
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid