Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB PRO 1600
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 1600
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Conditionnement:
1 pièce
Description
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KB PRO 260 |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Heat Exchanger |