Learn More
Uvex™ Manteau 8838-Bleu 65 % PE 35 % CO
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Description
- Manteau
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton,
- 245 g/m² - tissu croisé
- Col de revers
- Patte de boutonnage avec boutons-pression dissimulés
- 1 poche extérieure gauche de poitrine
- 2 poches latérales
- Fentes latérales courtes, manchettes droites, longueur arrière env. 96 cm
- Norme Oeko-Tex 100
- Taille : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Instructions : lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point
Spécification
Spécification
Dimensions | 56/58 |
Sexe | Hommes |
Matériau | Cotton, Polyester |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Non |
Type de produit | General Purpose Jacket |
Épaisseur | 245 g/m² |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Manteau 8838-Bleu 65 % PE 35 % CO >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu