Learn More
Buerkle™ Adaptateurs de filetage LaboPlastBuerkle™ 3/4 po.
Les robinets d’arrêt, les vannes à bille et autres accessoires peuvent être connectés à la plupart des récipients disponibles dans le commerce, grâce aux adaptateurs filetés LaboPlast™.
8.25€ - 19.70€
Spécification
Type de produit Adaptateur fileté
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Diamètre du filetage Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre du filetage Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10030042
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0120
3/4 po Afflux, 2 po Débordement Mauser Vert / blanc
19.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10451114
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0094
3/4 po Afflux, 2 po Débordement Tri-Sure™ Vert / blanc
19.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10335142
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0030
3/4 po entrant, R conique 3/4 po sortant Vert
8.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10212302
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0090
Bouchon captif 3/4 po Gris
8.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10463194
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0150
Cylindrique G 3/4 po externe ; 3/4 po interne Noir
8.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10425382
Afficher les documents
Buerkle™
0600-0190
Filetage fin 2 po. externe ; 3/4 po. interne Vert / blanc
19.70€
1 pièce
En stock
Description
  • Tous les adaptateurs ont un filetage extérieur standard R de 3/4 po
Spécification
Spécification
Adaptateur fileté