Learn More
3M™ Rouleau antidérapant grossier
Rouleau antidérapant grossier
766.00€ - 772.00€
Spécification
Couleur Noir
Longueur (métrique) 20 m
Quantité d’emballage 1/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17277780
Afficher les documents
3M™
7000145701
25 mm
766.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17287780
Afficher les documents
3M™
7000145702
50 mm
770.00€
12 rouleaux
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17297780
Afficher les documents
3M™
7000145703
100 mm
772.00€
6 rouleaux
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
  • Rouleau antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
  • Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
  • Peut être peint sans perte des propriétés de friction
  • À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière et de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
  • Adhésif de haute performance
Spécification
Spécification
Noir
20 m
1/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Rouleau antidérapant grossier