Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 23.45 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 23.45-1500 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA sandwich |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor. |
| Espèces cibles | Rat |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor |
| Afficher plus |