Learn More
BINDER™ Incubateur à CO2 CB 60, 53 L, acier inox
Capteur de CO2 : Capteur IR ; Plage de températures : Température ambiante de +7°C à 60°C
Marque: BINDER™ 9040-0088
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérilisation automatique à l’air chaud à 180°C
- Système d’humidification à deux bacs avec protection contre la condensation
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR
- Affichage grâce à un moniteur LCD couleur
- Poignée de porte verrouillable
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Chambre intérieure en acier inox transparente et emboutie
- 2 étagères perforées en acier inox
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Enregistrement de données internes et interface USB
- Contact d’alarme à tension nulle
Spécification
0-20% | |
Stainless Steel | |
Capteur IR | |
90 to 95% | |
Incubateur à CO2 | |
330 x 400 x 400 mm | |
58 cm | |
33 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 kw | |
50/60 Hz |
53 L | |
0 à 20 [Vol.-% de CO2] | |
2 std./3 max. | |
Plage de température 7°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C | |
90 to 95% | |
545 x 580 x 720 mm | |
40 cm | |
60 kg | |
230 V | |
10 A |