Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ 332353G06
Code produit. 17888010
  • 3175.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
  • Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Le système de secours CO2 maintient la température à -67°C avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles constitués de 300 boîtes sont indépendants. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Installé en usine
-80°C
Congélateurs-coffres série TDE
CO2 Backup System