Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ FLN456LEV
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :- Système de secours pour LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Système de sauvegarde CO2 : maintient la température à -67°C avec le CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles constitués de 300 boîtes sont indépendants. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Specifications
Système de secours LN2 | |
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE et Thermo Scientific TDE Series (400/boîte et plus) | |
230 V |
-80°C | |
LN2 Backup System: maintains temperature down to -80°C with LN2 | |
Boîtes (300) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.