Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ FCO456LEV
Code produit. 16317141
  • 3025.05€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
  • Système de secours pour LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Système de sauvegarde CO2 : maintient la température à -67°C avec le CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles constitués de 300 boîtes sont indépendants. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de secours CO2
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE et Thermo Scientific TDE Series (400/boîte et plus)
230 V
-80°C
CO2 Backup System: maintains temperature down to -67°C with CO2
Boîtes (300)