Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ FLN4567LE
2084.98 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15738557
  • 2552.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
  • Système de secours LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Système de secours CO2 qui maintient la température à -7° ou -70°C (selon le modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Installé sur site
Série TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE et série TLE (boîte de 400 et plus)
Boîtes (300)
-80°C
LN2 Backup System: maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen