Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 and LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ FLN300D
Code produit. 11376391
  • 2552.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Garantissez une sécurité optimale pour les échantillons critiques à l’aide des systèmes de sauvegarde Thermo™ Scientific CO2 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Congélateurs REVCO™ et TS-Series.
Caractéristiques :
  • Système de secours LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Système de secours CO2 qui maintient la température à -7° ou -70°C (selon le modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de secours LN2
-80°C
208/230 V
60 Hz
Autonome
Modèles de 208-230 V/60 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
208 - 230 V 60 Hz
Boîtes (300)