Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ LN4567
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :- Système de secours LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Système de secours CO2 qui maintient la température à -7° ou -70°C (selon le modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Installé en usine | |
Séries TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE et TDE (Capacité : 400 boîtes et plus) | |
Boîtes (300) |
-80°C | |
LN2 Backup System |