Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 and LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ FLN4567
Description
Garantissez une sécurité optimale pour les échantillons critiques à l’aide des systèmes de sauvegarde Thermo™ Scientific CO2 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Congélateurs REVCO™ et TS-Series.
Caractéristiques :- Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Le système de secours CO2 maintient la température à -7°C ou à -70°C (en fonction du modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Système de secours LN2 | |
Installé sur site | |
-80°C | |
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Series |