Learn More
Gibco™ Milieu indépendant CO2
GREENER_CHOICE
Milieu exclusif non HEPES utilisé pour favoriser la croissance cellulaire d’une variété de cellules de mammifères adhérentes et en suspension.
47.36€ - 381.00€
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu indépendant du CO2
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15420604
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
18045088
500 mL
65.75€
500mL
11580536
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
18045054
500 mL
47.36€
500mL
11590536
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Gibco™
18045070
10 x 500 ml
381.00€
10 pièces
Description
Description
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 est un milieu non-HEPES exclusif utilisé pour favoriser la croissance cellulaire d’une variété de cellules de mammifères adhérentes et en suspension, telles que les lignées cellulaires épithéliales, fibroblastiques et lymphoïdes, et ce sans incubateur à CO2.
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 est idéal pour le transport des cellules ou des tissus et pour la manipulation des embryons de souris dans des conditions atmosphériques.
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 Gibco™ contient un système tampon unique composé de phosphate de sodium monobasique et dibasique et de β-glycérophosphate.
  • Une petite quantité de bicarbonate de sodium a été incorporée dans la formulation afin d’assurer les fonctions essentielles dépendantes du bicarbonate
  • Aucun tampon synthétique n’est utilisé, éliminant ainsi tout effet cytotoxique associé à ces systèmes tampons
  • En outre, le milieu de culture indépendant du CO2 Gibco™ a été formulé avec des composants qui favorisent la production cellulaire et l’utilisation du CO2.
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Modifié comme suit
  • Avec : rouge de phénol, pyruvate de sodium
  • Sans L-glutamine ni HEPES
Utilisation du milieu indépendant du CO2
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 ne contient ni lipides ni facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
  • Le milieu de culture indépendant du CO2 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
  • Pour obtenir des performances de croissance maximales, certaines lignées cellulaires peuvent nécessiter une adaptation directe ou séquentielle au milieu de culture indépendant du CO2.
Spécification
Spécification
1 X
Milieu indépendant du CO2
Sans glutamine, Sans HEPES
Liquide
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Milieu indépendant CO2