Learn More
Electrothermal™ Ballon régulé multi-volumes série CMUT
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Adapté aux flacons à fond rond d’une capacité comprise entre 250 et 1000 ml. Le ballon régulé multi-volumes série CMUT Electrothermal™ est utilisé en chimie humide pour chauffer les liquides dans les flacons à fond rond.
- Boîtier métallique conçu pour rester “froid au toucher” durant son fonctionnement.
- Pour plus de sécurité, il comporte un écran de mis à la terre en acier inoxydable pour recouvrir l’élément et des fusibles doubles pour plus de sécurité.
- Flacons à fond rond à volumes multiples compris entre 250 et 1000 ml
- Éléments résistant à des températures jusqu’à 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre, robuste et facile à nettoyer
- Pieds antidérapants et fixations pour tiges de support (tiges de support non incluses)
- Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
- L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 à 1 000 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 220 x 220 x 170mm |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 300 W |
| Poids (métrique) à l’expédition | 1,5kg |
| max. (métrique) | 450°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |