Learn More
Electrothermal™ Ballon agitateur régulé série CMUA
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 000 ml
Dimensions (L x l x H):
220 x 220 x 170mm
320 x 320 x 220mm
Puissance:
380 W
800 W
Poids (métrique) à l’expédition:
1,75kg
2,75kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les circuits électriques d’agitation sont intégrés à la base de l'élément chauffant, ce qui permet de puissamment agiter différentes gammes de volumes de solutions et de viscosités à l’aide d’une barre d’agitation magnétique.
- Idéal pour les laboratoires avec plusieurs utilisateurs grâce à leur utilisation très sécurisée
- Boîtier métallique conçu pour rester froid durant son fonctionnement.
- La vitesse d’agitation est bidirectionnelle et facilement réglable
- L’interrupteur de récupération automatique peut être enclenché en cas d’interruption temporaire de l’agitateur magnétique.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 000 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 320 x 320 x 220mm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 800 W, avec prises UK et EU |
| Matériau | Aluminium revêtu de poudre |
| Détails du bloc d’alimentation | Prises UK et EU |
| Vitesse | Jusqu’à 2 000 tr/min |
| Puissance | 800 W |
| Poids (métrique) à l’expédition | 2,75kg |
| max. (métrique) | 450°C |
| Afficher plus |