Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Clyde S3
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Sans métal
- Chaussures de sécurité Streetborn. Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Clyde est celui qu’il vous faut.
- Chaussures de sécurité sans métal et sans compromis qui ressemblent à des chaussures de sports classiques.
- Elles tirent leur nom de leur talon de support renforcé. Ce talon et la semelle renforcée anti-chocs de la chaussure protègent les chevilles, les tibias et les articulations des facteurs de stress et des blessures.
- L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
- Industries :
- Logistique et transport
- Électronique
- Construction et technologie
- Fabrication
- Nature et environnement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Matériau | Nubuck, Nubuck huilé |
| Dimensions | 47 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de cheville | Élevé |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |