Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de clusterine humaine
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHCLUX5
Code produit. 17155399
  • 2635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Human Clusterin ELISA quantitates Hu Clusterin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Clusterin. Principle of the method The Human Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’isoforme 1 fonctionne comme chaperon extracellulaire qui empêche l’agrégation de protéines non natives. Empêche l’agrégation induite par le stress des protéines plasmatiques du sang. Inhibe la formation des fibrilles amyloïdes par les variantes LYZ (in vitro) sujettes à l’agrégation et APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3 et SNCA. Ne nécessite pas d’ATP. Maintient les protéines partiellement dépliées dans un état approprié pour le repliement ultérieur par d’autres chaperons, tels que HSPA8 / HSC70. Ne replie pas les protéines en soi. La liaison aux récepteurs de surface cellulaire déclenche l’internalisation du complexe client-chaperon et la dégradation lysosomale ou protéasomique subséquente. L’isoforme 1 sécrétée protège les cellules contre l’apoptose et la cytolyse par complément. Les isoformes intracellulaires interagissent avec les complexes d’ubiquitine et de SCF (protéine SKP1-CUL1-F-box) E3 ubiquitine-protéine ligase et favorisent l’ubiquitination et la dégradation protéasomique subséquente des protéines cibles. Favorise la dégradation protéasomique du COMMD1 et de l’IKBKB. Module l’activité transcriptionnelle NF-kappa-B. Les isoformes nucléaires favorisent l’apoptose. Les isoformes mitochondriales inhibent la libération du cytochrome c dépendante du BAX dans le cytoplasme et inhibent l’apoptose. Joue un rôle dans la régulation de la prolifération cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P10909
15 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Sérum, Surnageant
5 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
1191
<12%
Tampon de lavage, SAV-HRP, Solution d’arrêt, Plaques à 96 puits pré-enduites, Chromogène, Concentrat de diluant de dosage, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé
5 x 96 tests
Neurobiologie
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
19,53 pg/ml à 20 000 pg/ml
15 pg/ml à 20 000 pg/ml
Biotine
Protéines mitochondriales
Cette paire d‘anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte la clustérine humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
AAG4,APO-J,APOJ,CLI1,CLU2,KUB1,NA1/NA2,SGP-2,SGP2,SP-40,TRPM-2,TRPM2,CLU
<10%
HRP
RUO
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
AAG4, APO-J, APOJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU
1 heures 20 min