Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage à code couleur WypAll™
Code produit. 11757968
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11757968
Marque: Kimberly-Clark™ 7566
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chiffons à code couleur WypAll™
  • Ces chiffons de nettoyage à code couleur sont certifiés pour le contact alimentaire et disponibles en 4 coloris pour réduire le risque de contamination croisée
  • Technologie Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tissu
Longueur (impériale) 9.055 in.
Longueur (métrique) 36.3 cm
Largeur (impériale) 9.055 in
Largeur (métrique) 23.4 cm
Matériau Papier
Couleur Vert
Quantité d’emballage 10/boîte