Learn More
Thermo Scientific™ Fermutures avec septa préinstallés pour LoVials™ sertis ou à clipser de 13 mm ;
Click to view available options
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc
Conditionnement:
144 pièces
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ National avec septa préinstallés sont disponibles en version Kim-Snap facile à appliquer ou en version standard en aluminium pour satisfaire les besoins de vos applications.
- Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
- Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
| Taille du bouchon | 13 mm |