Learn More
Spectrum Labs™ Bouchon pour tubes de dialyse, bleu 55 mm Spectrum
Marque: Spectrum Labs™ 142937
137.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche. Les bouchons ordinaires flottent dans l’eau.Ils éliminent le besoin de nouer des nœuds dans la tubulure de dialyse, pratique qui peut nuire à la porosité d’une membrane. Plus légers que l’eau, les bouchons réguliers sont normalement utilisés avec des bouchons lestés ou magnétiques lestés. Fixez un bouchon ordinaire au sommet de la tubulure de dialyse et un bouchon lesté ou magnétique au fond pour un flottement vertical. Ne pas utiliser avec la tubulure à membrane en ester de cellulose. Autoclavables.
Spécification
Polypropylène | |
Autoclavable | |
Bouchon de tubulure pour dialyse standard | |
10/paquet |
55 mm | |
Bleu | |
0°C à 121°C | |
Aide à la flottabilité et à l’orientation verticale en cas d’application à l’extrémité supérieure de la tubulure (à utiliser avec la membrane RC standard uniquement) |