Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer pour systèmes fermés
Tous les produits Corning Produits
Description
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 125 mL à 5 L
- Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
- Conditionnement individuel
- Double ensachage
- Niveau garanti d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 67,6 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | 2 ports ; Partie supérieure : filetée |
| Diamètre (impériale) externe | 3/8 in |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les travaux de culture |
| Graduations | 100 ml |
| Comprend | Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.