Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer pour systèmes fermés
GREENER_CHOICE
Code produit. 11921941 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2000 ml
3000 ml
5 L
Comprend:
2 connecteurs de tubulure en acier inox
Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle
Flacon avec pale d’agitation
Forme du fond:
Plat
unie
À baffles
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Code produit. 11921941
Marque: Corning™ 431516
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec bouchons de transfert préassemblés
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les tailles varient de 125 mL à 5 L
  • Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
  • Conditionnement individuel
  • Double ensachage
  • Niveau garanti d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 33,8 oz
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropylène
Description 2 ports ; Partie supérieure : filetée
Diamètre (impériale) externe 3/8 in
Diamètre (métrique) externe du col 4,3 cm
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de culture
Graduations 50 ml
Comprend Bouchon de transfert aseptique jetable de 100 mm, évent de 0,2 μm, MPC mâle
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1/Paquet
Jetable Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.