Learn More
Tuttnauer Closed Basket
This Closed Basket is a stainless steel container for waste.
160.00€ - 240.14€
Spécification
Type de produit | Autoclave Basket |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Dimensions (Dia. x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (Dia. x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17899588
|
Tuttnauer
ZEA831-0003 |
350 x 320 mm |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17829568
|
Tuttnauer
ZEA830-0035 |
350 x 450 mm |
240.14€
|
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Closed basket for the sterilization of waste.
- The use of this basket prevents the autoclave from getting dirty.
Spécification
Autoclave Basket | |
Stainless Steel | |
Non-sterile |