Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
95 mm
150 mm
Largeur (métrique):
95 mm
150 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
- Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
- Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
- Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
- Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
- Fournies en rouleaux pratiques
- Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
Spécification
Spécification
| Description | Joint de contrôle maximal |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Aluminium, Papier |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Afficher le texte | Oui |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.) |
| Quantité | 250/rouleau |
| Dimensions (LxW) | 150 x 150 mm |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)