Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
Marque: Buerkle™ 5303-1002
101.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
- Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
- Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
- Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
- Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
- Fournies en rouleaux pratiques
- Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
Spécification
Sceau de contrôle maximal Close-it | |
Aluminium, Papier | |
Non | |
250/rouleau | |
150 mm |
Blanc | |
Sceau de contrôle | |
Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.) | |
150 x 150 mm | |
150 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)