Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propionate de clobétasol
Code produit. 17261272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17261272
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25122-46-7
Formule moléculaire C25H32ClFO5
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionate de clobétasol
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble.
Point de fusion 191,0°C à 195,0°C
Poids de la formule 466,97
Clé InChI CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Nom IUPAC (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 466.97
compliance-icons
Identifiant produit
  • Clobetasol propionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 21-Chloro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate