Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ClipTip™
GREENER_CHOICE
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Une technologie de verrouillage innovante et unique assure une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes.
Marque:  Thermo Scientific™ 94410257
40.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13286249
  • 71.80€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Principales caractéristiques :
  • Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
  • Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
  • Les pointes de pipettes ClipTip se clipsent fermement sur les pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les pointes sur votre pipette
Faible rétention
  • La technologie à faible rétention minimise la rétention de liquide et permet une récupération maximale des échantillons. Disponibles au format de 96 ClipTip 20-1250.
Qualité éprouvée
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
  • Volumes pour le format de 96 : 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 et 1250 μl
  • Volumes pour le format de 384 : 12.5, 30 et 125 μl
  • Pointes longues disponibles pour les volumes 12.5 et 300 μl permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques
Traçabilité immédiate
  • Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement le code couleur des pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de rack pour pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ClipTip 50, sans filtre, non stérile, rechargeable
Sans filtre
Non autoclavable
5,1 cm
Faible rétention
Violet
ClipTip™
50 μl
Non stérile
2,01 in
Recharge
10 x 96 pointes / insert (tour de recharge)
Thermo Scientific™ E1-ClipTip
Prêt pour la PCR
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.