Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes au format 384 ClipTip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15216293
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
30 μl
125 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Version longue
Conditionnement:
3840 pièces
Code produit. 15216293
Marque: Thermo Scientific™ 94410053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez une parfaite étanchéité pour chaque échantillon grâce aux pointes de pipettes au format 384 ClipTip™ qui fonctionnent bien avec E1-ClipTip™. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ ClipTip™ format 384 sont conçues pour les applications de microplaques au format 384, en association avec les pipettes électroniques E1-ClipTip. Dotés d’un mécanisme innovant de fixation à embout snap and seal, les pointes de pipettes assurent une force légère grâce à un accessoire à pointe sécurisée, permettant une plus grande efficacité et une plus grande confiance dans votre travail.
Caractéristiques principales :
  • Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
  • Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
  • Les cônes ClipTip se clipsent fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à frapper sur les cônes pour les fixer sur votre pipette
Faible rétention
  • Chaque pointe de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
  • Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
  • Chaque insert de cônes présente des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert du portoir de cônes de pipette ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ClipTip 384 12,5, Non-avec filtre, Stérile, Rack
Volume (métrique) 12,5 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 1,18 in
Longueur (métrique) 3,0 cm
Format Rack
Type de pointe Version longue
Conditionnement 10 x 384 pointes / rack
Code couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Gamme de produits ClipTip
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR