Learn More
Memmert™ Clip for 300 mL Flask
Clip for 300 mL flask (14 flasks max.)
Marque: Memmert™ WTB50B02694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Flacons max. voir croquis, sur demande
Spécification
WTB50 | |
Clip pour flacon de 300 ml |