Learn More
Clinofibrate, MedChemExpress
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Marque: Medchem Express HY-13528
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.Spécification
Clinofibrate | |
White | |
C28H36O6 | |
S-8527 | |
CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O | |
468.58 | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism |
30299-08-2 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM) | |
468.58 | |
99.7% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.