Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor CLINIConic™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
5 ml
7 ml
Tube à fond rond de 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
Intégrez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ CLINIConic™ au rotor à angles fixes CLINIConic.
Informations de commande :
Le corps de rotor à angle fixe CLINIConic (75-003-623) est disponible séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Tube de prélèvement sanguin à fond rond de 5 ml |
| Capacité | 5 ml |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering