Learn More
Fisherbrand™ Tapis de laboratoire clinique
Le tapis de laboratoire clinique Fisherbrand™ facilite en toute sécurité les processus de flux de travail grâce à l’organisation et au nettoyage facile, tout en gardant les paillasses propres et à l’abri des taches ou des déversements.
Marque: Fisherbrand™ 120773F
39.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Faible encombrement
- Compatible avec la plupart des espaces de travail
- Facilite les processus de flux de travail, tels que la rotation des tubes sanguins dans les stations de travail à centrifuger
- Surface quadrillée pour le stockage de tubes, empêchant le mouvement des petits objets et des éléments de fixation tels que les réservoirs, les boîtes de pointes de pipettes, les plaques de dosage, etc.
- La surface quadrillée permet de marquer et d’identifier facilement les tubes
- La taille personnelle est facile à transporter et permet aux utilisateurs de créer et protéger facilement des zones de travail temporaires
- Réversible
- Première face : surface quadrillée et lisse
- Deuxième face : surface lisse uniquement, deux options de couleur sont disponibles
- Le rebord peut contenir environ 250 ml de liquide
Spécification
Tapis de laboratoire clinique | |
12 in. | |
14.9 in. | |
30,5 x 37,9 cm (12 x 14,9 po) | |
Bleu | |
0,1 po | |
200°C | |
1 Ea. |
Silicone | |
30.5 cm | |
37.9 cm | |
Silicone | |
Non | |
392°F | |
10 Pk. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tapis de laboratoire clinique > Couleur : Bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu