Learn More
Fisherbrand™ Clinical Centrifuge
GREENER_CHOICE
Powerful bench-top centrifugation for clinical use in stat labs, medical clinics and offices, veterinarian offices, hospitals and In education.
Marque:  Fisherbrand™ 120953
836.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17801727
  • 969.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • High Speed, Adjustable Speed (500 to 6,000 RPM) can be set in RPM or RCF
  • Programmable with memory for up to 8 programs
  • Adjustable time (30 seconds to 60 minutes or continuous)
  • Rapid acceleration and gentle electronic braking (deceleration time of <60 seconds)
  • Digitally controlled brushless motor for accurate speed control and no motor maintenance required
  • Easy to read digital back-lit display
  • Tool-less rotor removal for convenient loading and cleaning
  • Clear lid/Viewing porthole to allow non-contact speed verification by non-contact tachometer
  • Bench-top size: compact footprint for workspace use
  • Safety features help ensure it will not operate when the lid is open, unit is jammed or unit is out of balance
Spécification
Spécification
Clinical Centrifuge, 8 Tube Adapters, 8-Place Rotor, 24 Tube Spacers, 1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter with 4 Interchangeable Plugs
6,319 x g (max RCF calculated) with typical 15 mL tube
No
100-240 VAC, 2.5A, 50/60 Hz
Digital
2.5 A
150 W
500 - 6,000 rpm
4.5 kg
50/60 Hz
8 x 15 mL
6,000 rpm
36.6 x 29.3 x 14.8 cm
5 year Warranty
30 seconds to 60 minutes or continuous
8-Place Rotor
Clinical chemistry, clinical microbiology, blood collection
8-Place Rotor
2°C to 40°C Operating Temperature
100/240 VAC
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    13
    Heures
    4
    Minutes
    23
    Secondes
    56
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Clinical Centrifuge > Color: Blue and Grey