Learn More
Nickel Electro™ ShallowBath™ numérique sans agitation Clifton™
Constitué d’une cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion de haute qualité protégée par un boîtier externe peint résistant et une finition nette et brillante. Le ShallowBath™ numérique sans agitation Nickel Electro™ Clifton™ offre un environnement stable de température pour les préparations de sciences de la vie.
Spécification
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Garantie | 3 ans |
Description
- Les éléments chauffants et le capteur de température dissimulés sous la cuve offrent une zone de travail peu encombrée et facile à nettoyer.
- L’élément de chauffage couvre la base inférieure de la cuve, ce qui permet un transfert d’énergie rapide, des temps de chauffe plus courts et une réduction de la consommation d’énergie avec une uniformité améliorée de la température.
- Au-dessus de 60°C, il est recommandé de recouvrir le bain soit d’un couvercle ou d’une couche de sphères en polypropylène pour obtenir des performances optimales. Protéger le bain avec un couvercle permet également de réduire la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement de votre bain-marie.
- Interrupteur thermique intégré au système de chauffage.
- Commutateur d’alimentation marche/arrêt transparent et avec indice IP.
- Bain équipé de pieds en caoutchouc antidérapants.
- Le bain-marie peu profond est conçu pour chauffer les échantillons dans des microtubes à centrifuger, ainsi que pour d’autres applications de biologie moléculaire.
Spécification
De 5°C à 99°C | |
Acier inoxydable | |
3 ans |