Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie en acier inoxydable Digital Duobath™ Clifton™
Les bains-marie en acier inoxydable Digital DuoBath™ Clifton™ Nickel Electro™ sont deux bains-marie sans agitation contrôlés indépendamment au sein d’une seule unité pour un gain d’espace.
Spécification
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
---|---|
Affichage | Digital LED |
Matériau | Acier inoxydable |
Garantie | 3 ans |
Profondeur (métrique) | 290 mm |
Requires: AmbientTemperatureRangeMetric,CabinetMaterial,Display,dimVoltage,WarrantySpec
Description
- Les applications typiques incluent : l’élimination des problèmes associés au niveau d’eau/aux perturbations lors du placement et du retrait de récipients de tailles différentes ou des opérations courantes impliquant deux températures différentes et des profondeurs immergées telles que le maintien de milieux en fusion dans une chambre et l’incubation d’échantillons dans l’autre.
- Doté d’un contrôle de la température de précision avec une option permettant d’activer une minuterie de retour. La température réelle du liquide du bain-marie est toujours affichée pour une assurance complète.
- Chaque bain-marie subit un étalonnage en usine à deux températures de référence validant chaque réservoir pour une confiance totale lors de l’utilisation.
- Constitué d’une cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion de haute qualité protégée par un boîtier externe peint résistant et une finition nette et brillante.
- Les éléments chauffants et le capteur de température dissimulés sous la cuve offrent une zone de travail peu encombrée et facile à nettoyer.
- Commandes faciles à utiliser, claviers tactiles pour régler les valeurs de température avec indicateurs pour le chauffage et l’alarme de surchauffe.
- Les bains-marie sont pré-étalonnés à deux températures séparées pour une précision constante. Commutateur d’alimentation marche/arrêt transparent et avec indice IP. Baignoire équipée de pieds en caoutchouc antidérapants.
Spécification
De 5°C à 99°C | |
Acier inoxydable | |
290 mm | |
50/60 Hz |
Digital LED | |
3 ans | |
120/230 V |