Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque: Nickel Electro™ BSK-3
Description
- Haute qualité
- Durable
- Acier inox
- À utiliser avec un bain à ultrasons
- Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Panier | |
106 mm | |
50 mm | |
198 mm |
3 L | |
Pour bain à ultrasons | |
Acier inoxydable | |
198 x 106 x 50 mm |