Learn More
Fisherbrand™ Disques de mélangeur rotatif Clifton™
Obtenez des résultats optimaux de mélange avec les mélangeurs rotatifs Clifton™. Disponibles à vitesse fixe ou variable, les mélangeurs rotatifs Clifton™ sont entièrement réglables et adaptés au mélange continu ou intermittent.
Marque:  Fisherbrand™ RMD006
Code produit. 12397488
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  •  Disponibles en modèles à vitesse fixe ou variable avec une large gamme de têtes d’accessoires en option  
  • Disponibles pour le mélange de microtubes, tubes ou flacons
  • La gamme d’accessoires peut également être autoclavée  
  • Convient au mélange continu à des vitesses variables
  • Un agitateur rotateur à faible encombrement pour une utilisation générale
  • L’angle du disque de mélange est entièrement réglable de l’horizontale à la verticale
  • L’unité peut être montée sur paillasse ou au mur
Spécification
Spécification
Disque mélangeur rotatif
Tubes de diamètre compris entre 25 et 30 mm