Learn More
Nickel Electro™ Circulateur numérique d’eau et d’huile Clifton™ avec réservoir 14 l et étagère
Le circulateur numérique d’eau et d’huile Clifton™ Nickel Electro™ avec réservoir 14 l et étagère est conçu pour la circulation externe d’eau à température contrôlée et le maintien d’un environnement de température stable dans le bain pour l’immersion de flacons, bouteilles et racks.
Marque: Nickel Electro™ NE4-14HT
227.09 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- Idéal pour la circulation externe de l’eau ou l’immersion de flacons / bouteilles / racks dans un environnement à température très stable dans tout le bain-marie.
- Un bon mouvement de l’eau et un bon contrôle de la température assurent la stabilité de la température dans tout le bain-marie.
- Garantie de trois ans et assistance technique complète.
- Nombreux accessoires disponibles s’adaptant à une large gamme d’applications.
- Avant de quitter notre usine, chaque bain-marie reçoit un numéro de série unique, est testé électriquement pour la sécurité lors de l’inspection finale et est accompagné d’un certificat de test joint à l’arrière du manuel d’instructions.
- Pour vérifier les performances du système de contrôle de la température, chaque unité subit une procédure d’étalonnage en 2 étapes en usine qui permet de régler la commande selon les valeurs traçables connues.
- Les commandes et les surfaces peintes du thermocirculateur sont dotées d’une technologie anti-bactérienne qui inhibe la croissance bactérienne, améliorant ainsi les exigences d’hygiène requises par de nombreux environnements cliniques et de laboratoire.
- Ces surfaces hygiéniques font partie d’une approche contrôlée des installations plus propres.
- Surfaces et finitions faciles à nettoyer, résistantes aux désinfections efficaces et quotidiennes.
- L’efficacité de la finition est maintenue au fil du temps, car l’agent anti-bactérien fait partie intégrante des finitions
Spécification
PID numérique | |
de 5°C à 130°C | |
287 à 10 min de -20°C à +37°C | |
Acier inoxydable | |
±0,1°C | |
Plusmn;0,01°C | |
298 x 219 x 150 mm | |
219 mm | |
150 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Thermostat à circulation | |
LED numérique | |
Réservoir 14L et étagère | |
NE4-14HT | |
±0,05°C | |
3 ans | |
361 mm | |
170 mm | |
129 mm | |
230 V |