Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes rondes en acier inoxydable Metalware Range™
Gardez les pipettes stériles avec des boîtes de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes rondes Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
54.25€ - 83.30€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable
Quantité À l’unité
Type Boîte de stérilisation
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11776587
Afficher les documents Détails de la promotion
Nickel Electro™
6199
230 mm
70.90€
1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786567
Afficher les documents Détails de la promotion
Nickel Electro™
6201
407 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11884483
Afficher les documents Détails de la promotion
Nickel Electro™
6202
457 mm
83.30€
1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
Description
  • Profilés ronds en acier inoxydable avec couvercle
  • Stérilisation à la vapeur possible jusqu’à 120 °C.
  • Peuvent résister à des chaleurs sèches pouvant atteindre 180 °C
Spécification
Spécification
Autoclavable
Acier inoxydable
À l’unité
Boîte de stérilisation