Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Bath Lab Armor™
Code produit. 12789008
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12789008
Marque: Nickel Electro™ BA0.5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des résultats de nettoyage supérieurs au bain-marie lorsque vous remplacez l’eau de votre bain grâce à ces granulés thermiquement efficaces faciles à nettoyer. Le système Clifton™ Bath Armor™ permet d’empêcher la contamination de l’eau et protège votre bain-marie contre le dessèchement.
  • Permet d’empêcher la contamination de l’eau en utilisant un milieu thermique métallique sec composé de petites billes au lieu de l’eau
  • Granulés thermiquement efficaces faciles à nettoyer
  • Étanche à l’humidité et aux gaz 
  • Excellente conductivité thermique
  • Surface lisse et arrondie, presque comme un liquide 
  • Réduit la consommation d’eau
  • Permet de se passer des racks, d’éléments flottants et des bouteilles lestées
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 L
Type Bain Lab Armor
Quantité 0,5 L