Learn More
Nickel Electro™ Blocs chauffants en aluminium Clifton™
Code produit. 12719008
Click to view available options
Description:
0.2 mL Microcentrifuge Tube Block w/54 Holes
0.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes
10 mm x 32 Hole Block
12 mm x 32 Hole Block
19 mm x 10 Hole Block
2.0 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
25 mm x 10 Hole Block
50 mL x 8 Hole Block
Plain Block
Poids (métrique):
0,57 kg
0,8 kg
0,83 kg
0,93 kg
1,4 kg
Les blocs chauffants en aluminium Clifton™ Nickel Electro™ offrent une excellente conductivité thermique et sont dotés d’un large choix de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons.
  • Blocs chauffants en aluminium offrant une excellente conductivité thermique
  • Possibilité d’installer deux blocs parmi les blocs DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 et DBK-2.0 dans le puits de chauffage des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
  • Possibilité d’installer uniquement un bloc parmi les blocs DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 et DBK-50 dans le puits chauffant des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
  • Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons
  • Compatibles avec l’outil d’extraction de blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG
Spécification
Description 2.0 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
Autoclavable Autoclavables
Matériau Aluminium
Type Bloc
À utiliser avec (application) Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons ; Compatible avec l’outil d’extraction pour blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG.
Profondeur (métrique) 74 mm
Poids (métrique) 0,57 kg