Learn More
Nickel Electro™ Bain à ébullition en aluminium Clifton™]
Vont du frémissement doux à l’ébullition vigoureuse, sont équipé d’un couvercle à anneaux concentriques pour varier la taille du trou. Le bain-marie à ébullition en aluminium Clifton™ Electro Nickel™ produit de la vapeur qui fournit une source de chaleur efficace pour les échantillons qui peuvent être endommagés par une flamme directe.
Spécification
Description | Bain bouillonnant |
---|---|
Capacité (métrique) | 3,12 L |
À utiliser avec (application) | Distillation / concentration de liquides, fusion de gélose et d’autres solides, analyse métallurgique, analyse protéique |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rectangulaire |
Description
Les bains rectangulaires en aluminium chauffés électriquement et multi-place peuvent offrir un doux frémissement ou une ébullition vigoureuse, ils sont équipés d’un couvercle à anneaux concentriques pour varier la taille du trou.La vapeur produite fournit une source de chaleur efficace pour les échantillons :
- Sans cela, les échantillons risqueraient d’être endommagés thermiquement par une flamme nue.
- Utilisé pour les applications de distillation / concentration de liquides, de fusion de gélose et d’autres solides.
- analyse métallurgique, analyse des protéines et examens bactériologiques
- Inclut un dispositif intégré de niveau constant pour maintenir un niveau d’eau constant pendant l’ébullition ; fourni avec un kit d’anneaux pour varier le diamètre de l’ouverture et l’adapter ainsi à différentes tailles de récipients de capsules d’évaporation et de verrerie, y compris les flacons à fond rond.
- Équipé d’un élément d’immersion gainé et d’une coupure thermique en un seul stade pour plus de sécurité.
Spécification
Bain bouillonnant | |
Distillation / concentration de liquides, fusion de gélose et d’autres solides, analyse métallurgique, analyse protéique | |
Rectangulaire | |
200 x 400 x 90 mm | |
90 mm | |
230 V |
3,12 L | |
Aluminium | |
2 ans | |
400 mm | |
200 mm | |
1000 W |