Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs pour filtre à gaz en ligne Click-On™
Utilisez ces joints toriques de raccords d’extrémité de qualité ainsi que d’autres connecteurs pour vos filtres en ligne Thermo Scientific™ Click-On™.
101.36€ - 392.89€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Filtre en ligne Click-On |
---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (impériale) externe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10088952
|
Thermo Scientific™
60180-809 |
Raccord d’extrémité en laiton | 0,125 po | Laiton |
198.12€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10766334
|
Thermo Scientific™
60180-810 |
Raccord d’extrémité en acier | 0,125 po | Acier |
311.18€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10351345
|
Thermo Scientific™
60180-811 |
Raccord d’extrémité en laiton | 0,25 po | Laiton |
279.84€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340925
|
Thermo Scientific™
60180-812 |
Raccord d’extrémité en acier | 0,25 po | Acier |
392.89€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10127844
|
Thermo Scientific™
60180-834 |
Pince pour montage mural | S/O | S/O |
101.36€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10117844
|
Thermo Scientific™
60180-813 |
Connecteur à double extrémité pour connecter le filtre à l’indicateur | S/O | S/O |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
N/A | |||
Description
Utilisez ces joints toriques de raccords d’extrémité de qualité ainsi que d’autres connecteurs pour vos filtres en ligne Thermo Scientific™ Click-On™. Les raccords d’extrémité restent installés pendant le remplacement du filtre, réduisant ainsi le coût du gaz propre.
- Comprennent des vannes aiguilles qui ferment les lignes et empêchent la contamination
- Les raccords d’extrémité mesurent 0,125 po. (0,3 cm) ou 0,25 po. (0,6 cm)
- Réutilisable
Spécification
Filtre en ligne Click-On |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.