Learn More
Epredia™ Milieux de montage ClearVue™
Profitez-de la compatibilité des milieux de montage Epredia™ ClearVueTM avec une grande variété de colorateurs, ce qui leur permet de s’adapter à tous les types de laboratoire.
78.52€ - 153.00€
Spécification
Couleur | Light yellow |
---|---|
Type de produit | Milieu de montage |
Quantité | 1 pt. |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Type de solution | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de solution | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376790
|
Epredia™
4211 |
À base de toluène |
91.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12766788
|
Epredia™
4212 |
À base de xylène |
153.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396790
|
Epredia™
4212 |
À base de xylène | N/A | ||||||
Description
Profitez-de la compatibilité des milieux de montage Thermo Scientific™ ClearVue™ avec une grande variété de colorateurss, ce qui leur permet de s’adapter à tous les types de laboratoire.
Spécification
Light yellow | |
Milieu de montage | |
1 pt. | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.,Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.,Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.,Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.,En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, acrylic resin