Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de protections souples en acrylique Clearly Safe™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
- Les distributeurs en acrylique translucides permettent un accès facile aux accessoires de sécurité.
- Le couvercle à charnière protège les éléments de la poussière et des débris
- À placer sur la paillasse ou à fixer au mur (vis incluses)
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | Distributeur |
Couleur | Transparent |
Profondeur (métrique) | 156 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 156 x 162 x 227 mm |
Largeur (métrique) | 162 mm |
Hauteur (métrique) | 227 mm |
Matériau | Acrylique |
Mounting | Fixation murale ou en surface |
No. of Compartments | 1 |
Comprend | Vis pour fixation murale |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur de protections souples en acrylique Clearly Safe™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu