Learn More
Diversey™ Le désinfectant ClearKlens Cleansinald Sterile VH9S
Click to view available options
Volume (métrique):
900 mL
5 L
Conditionnement:
20L
5.40L
Description
Le ClearKlens Cleansinald est un désinfectant de surface stérile prêt à l’emploi pour les salles blanches pharmaceutiques.
Propriétés clés
- Le ClearKlens Cleansinald est un mélange prêt à l’emploi d’amines quaternaires d’ammonium et d’alkyle diluées à 0,5 % v/v avec de l’eau pour injection (WFI).
- Le ClearKlens Cleansinald est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des murs, des sols, des surfaces de travail et des équipements de traitement dans l’industrie pharmaceutique.
- Le concentrat ClearKlens Cleansinald est dilué à 0,5 % avec de l’eau pour injection (WFI), selon la pharmacopée européenne, puis filtré à 0,22 μm.
Avantages
- Prêtes à l’emploi
- Large spectre d’activités
- Faible toxicité
- Filtré à 0,22 μm
- Livré avec des certificats de conformité
Spécification
Spécification
| pH | 9 à 11,4 |
| Stérilité | Stérile |
| Composition | Mélange prêt à l’emploi d’amines quaternaires d’ammonium et d’alkyle diluées à 0,5 % v/v avec de l’eau pour injection |
| Quantité | 6/Carton |
| Volume (métrique) | 900 mL |