Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens Bi-Spore
Désinfecte les surfaces dures avec une solution sporicide.Le désinfectant Diversey ClearKlens Bi-Spore est un système générant du dioxyde de chlore.Il est efficace contre tous les types de micro-organismes.
Marque: Diversey™ 7518163
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Efficace sur les surfaces dures contre tous les types de micro-organismes, y compris les bactéries, les levures, les champignons, les spores et les virus
- Système en deux parties rempli de façon aseptique pour la création de dioxyde de chlore présenté comme un activateur et des solutions de concentrat de base
- Double emballage pour éviter toute contamination environnementale
Spécification
Stérile | |
À filtre | |
20 L |