Learn More
Masterflex™ Tubulure en PVC sans DEHP Cleargreen™
Éliminez le transfert des odeurs sur les échantillons grâce à cette tubulure en PVC. La tubulure en PVC Cleargreen™ sans DEHP est idéale pour les applications agro-alimentaires, pharmaceutiques, environnementales et les applications générales de laboratoire.
Marque: Masterflex™ 96605-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inodore, sans phtalate et translucide.
- Faible absorption d’eau, faibles substances extractibles
- Certifications : Approuvée par la FDA, conforme aux normes USP classe VI, compatible 3A, conforme au règlement REACH
- Plage de températures : –50 à 74°C
- Stérilisation : Autoclave ou oxyde d’éthylène
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, USP classe VI, compatible 3 A, conforme à Reach et à RoHS | |
3,2 mm | |
6,3 mm | |
1,6 mm | |
-50°C | |
Stérile | |
74°C |
Autoclavable | |
PVC | |
15,24 m | |
Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales | |
1 unité | |
Translucide |